Learn More
Smiths Medical Schlauch mit kleinem Durchmesser, LDPE durchscheinend
Artikelnummer. 13190853
Encompass
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1.02 mm
Packungsgröße:
30 Meter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) unitSize
13190853 1.02 mm 30 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13190853 Lieferant Smiths Medical Lieferanten-Nr. 800/100/300
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Bietet Weichheit, geringes Gewicht und ausgezeichnete chemische Beständigkeit. Smiths Medical™ Portex™ LDPE-Schläuche mit kleinem Durchmesser haben eine glatte Bohrung für eine einfache Reinigung.
  • Leicht und flexibel
  • Durchscheinend
  • Chirurgische, ungiftige Qualität, minimiert Trauma bei Verwendung in vivo
  • Geeignet für die Ummantelung von Glasfaser in der Telekommunikation
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 1.02 mm
Material LDPE
Außendurchmesser (metrisch) 1.98 mm
Gesamtlänge (metrisch) 30 m
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für allgemeine Laboranwendungen
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -20 °C
Verpackungsmenge Je 1 x
Farbe Durchscheinend
Maximaler Druck 138 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 80 °C