Beschreibung
- Durchsichtige Allzweckflaschen
- Blauer Schraubverschluss aus Polypropylen
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Farbe | Durchscheinend |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für allgemeine Laboranwendungen |
| Enthält | Polypropylen-Schraubverschluss |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl pro Packung | 5/Packung |
| Verschlussfarbe | Blau |
| Closure Included | Ja |
| Öffnung | Weit |
| Höhe (metrisch) | 200 mm |
| Mehr anzeigen |