Learn More
Syngene™ Transilluminator für G:Box Systeme
Der Syngene™ UV-Transilluminator für G:Box Systeme ist für die Beleuchtung von Proben konzipiert, die durch UV-Licht angeregt werden. Versiegelte Oberfläche für nasse Gele
Marke:  Syngene™ GX-2530M-E60
Additional Details : Gewicht : 5.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15829952
  • 1530.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Befestigt
UV-Transilluminator
230 W
335 x 310 x 100 mm
250 x 300 mm
230 V
302 nm
Für G:Box-Systeme
250 x 300 mm
230 V, 50 Hz, 230 W
Syngene 2530M
60 Hz