Learn More
Syngene™ Transilluminator für G:Box Systeme
Der Syngene™ UV-Transilluminator für G:Box Systeme ist für die Beleuchtung von Proben konzipiert, die durch UV-Licht angeregt werden. Versiegelte Oberfläche für nasse Gele
Marke:  Syngene™ GX-2020SL-E60
Additional Details : Gewicht : 5.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15889942
  • 1205.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Befestigt
254/364 nm
Für G:Box-Systeme
200 x 200 mm
230 V, 50 Hz, 230 W
Syngene 2020SL
60 Hz
UV
UV-Transilluminator
230 W
335 x 310 x 100 mm
200 x 200 mm
230 V