Learn More
Syngene™ Transilluminator für G:Box Systeme
Der Syngene™ UV-Transilluminator für G:Box Systeme ist für die Beleuchtung von Proben konzipiert, die durch UV-Licht angeregt werden. Versiegelte Oberfläche für nasse Gele
Marke: Syngene™ GX-2530SM-E60
Additional Details : Gewicht : 5.00000kg
Spezifikation
Befestigt | |
UV-Transilluminator | |
230 W | |
335 x 310 x 100 mm | |
250 x 300 mm | |
230 V |
254/302 nm | |
Für G:Box-Systeme | |
250 x 300 mm | |
230 V, 50 Hz, 230 W | |
Syngene 2530SM | |
60 Hz |