Learn More
Invitrogen™ TransFluoSpheres™ Streptavidin-Labeled Microspheres, 0.04 μm (488/645), 0.5% solids
Artikelnummer. 10433262
Click to view available options
Menge:
0.4 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10433262
Marke: Invitrogen™ T10711
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
TransFluoSpheres™ streptavidinmarkierte Mikrokugeln, 0,04 μm (488/645), 0,5 % Feststoffe
Mikrosphären (auch Latex-Beads oder Latexpartikel genannt) sind sphärische Partikel im kolloidalen Größenbereich, die aus einem amorphen Polymer wie Polystyrol hergestellt werden. Unsere Molecular Probes™ TransFluoSpheres™ Beads werden aus hochwertigem, ultrareinem Polystyrol hergestellt und sind mit zwei (oder mehr) Fluoreszenzfarbstoffen beladen, um Mikrokugeln zu erzeugen, die durch die 488-nm- oder 514-nm-Spektrallinien des Argon-Ionen-Lasers angeregt werden können, aber bei wesentlich längeren Wellenlängen emittieren. Dies erleichtert mehrfarbige Experimente und ermöglicht den Einsatz von Breitbandanregungen und Emissionsfiltern. TransFluoSpheres™ Mikrokugeln zeigen in der Regel wenig oder gar keine Photobleichung, selbst wenn sie mit der intensiven Beleuchtung angeregt werden, die für die Fluoreszenzmikroskopie erforderlich ist.
TransFluoSpheres™ Mikrokugeln – Spezifikationen:
  • Markierung (Anregung/Emission): rot fluoreszierend (488/645)
  • Nenndurchmesser der Beads: 0,04 μm
  • Oberflächenmodifikation: Streptavidin
  • Feststoffe: 0,5 %
    Eigenschaften der Carboxylat-Kopplungsoberfläche
    Carboxylatmodifizierte FluoSpheres™ Beads haben eine hohe Dichte an anhängenden Carbonsäuren auf ihrer Oberfläche und eignen sich daher für die kovalente Bindung von Proteinen und anderen aminhaltigen Biomolekülen mit wasserlöslichen Carbodiimid-Reagenzien wie EDAC.
    Hauptanwendungen von Mikrokugeln:
  • Gerätekalibrierung (Durchflusszytometrie, Mikroskopie, HTS, HCS)
  • Durchflussprüfung (Mikrofluidik, Blutfluss, Wasserfluss und Luftstrom)
  • Zellbiologie-Tracer (Zelldifferenzierung und Zellverfolgung)
  • Immunassays (Agglutinationstests, ELISA, Partikelbindung und Kontrastreagenzien)
    Auswahl für Fluoreszenz-Mikrokugeln
    Unser Komplettangebot an Fluoreszenz-Mikrokugelprodukten umfasst Beads mit diesen Variationen:
  • Zehn fluoreszierende Farben
  • Zehn Nenndurchmesser für Beads: 0,02 μm, 0,04 μm, 0,1 μm, 0,2 μm, 0,5 μm, 1,0 μm, 2,0 μm, 4,0 μm, 10,0 μm und 15,0 μm
  • Vier Oberflächenmodifikationen für die Proteinkopplung: Carboxylat, Sulfat, Aldehydsulfat, Amin
  • Mikrokugeln, die zusätzlich mit Streptavidin, NeutrAvidin, Biotin, Europium und Platin vorgekoppelt sind
    Auswahl für ungefärbte Mikrokugeln
    Wir bieten auch Hunderte von Auswahlmöglichkeiten für UltraClean™ tensidfreie Mikrokugeln für Forschungs- und kommerzielle Anwendungen an.
    Wir fertigen ein kundenspezifisches Mikrokugelprodukt für Sie an
    Wir bearbeiten auf Anfrage Sonderanfertigungen. Unser kundenspezifischer Konjugationsservice arbeitet effizient und absolut vertraulich, und wir verbürgen uns für höchste Qualität. Wir sind nach ISO 9001:2000 zertifiziert.
    Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Anwendung an Tieren und Menschen bestimmt.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Inhalt und Lagerung Im Kühlschrank (2 bis 8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen.
    Farbe Tiefrot
    Material Polystyrol
    Produkttyp Mikrokugel
    Produktlinie TransFluoSpheres
    Menge 0.4 mL
    Versandbedingung Raumtemperatur
    Oberflächenmodifikation Carboxylat
    Durchmesser (metrisch) 0,04 μm