Learn More
Gibco™ Transferrin, Bovine (APO form), lyophilized
Beschreibung
Eisen <50 μg/g-Protein.
Empfohlener Bereich für die Supplementierung: 0.5 bis 50 μg/ml
Herkunft:
Neuseeland
Empfohlener Bereich für die Supplementierung: 0.5 bis 50 μg/ml
Herkunft:
Neuseeland
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Im Kühlschrank lagern (2–8 °C). |
| Zelltyp | Säugetierzellen |
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | Transferrin |
| Produktlinie | Gibco |
| Menge | 1 g |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |