Learn More
BRAND™ Transferpettor™
Artikelnummer. 10509681 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 μl
5 μl
10 μl
20 μl
50 μl
100 μl
200 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10509681
Marke: BRAND™ 701873
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für Flüssigkeiten, wenn Luftverdrängungspipetten nicht funktionieren. Brand™ Transferpettor™ Pipetten mit festem Volumen verarbeiten viskose, schäumende Flüssigkeiten und hohen Dampfdruck.
  • Hohe Präzision und Genauigkeit
  • Für anspruchsvollste Pipettiervorgänge
  • Arbeitet nach dem Prinzip der positiven Verdrängung, wobei der Kolben in direktem Kontakt mit der angesaugten Flüssigkeit steht
  • Der eng anliegende Kolben wischt die Wände der Spitzen immer vollständig sauber und liefert reproduzierbare Ergebnisse
  • Nach dem Pipettiervorgang müssen die Spitzen nicht entsorgt werden, da die Restbenetzung vernachlässigbar ist
  • Geeignet für Medien mit einer Dichte bis 13.6 g/cm³, Viskosität bis 50,000 mm2/s, Dampfdruck bis 500 mbar
  • Temperaturbereich von 15° bis 40 °C
  • Erhältlich mit Qualitätszertifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit 0.6%, ± 0.6 μl
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 8655-2
Farbe Blau
Typ Pipette
Volumen (metrisch) 100 μl
Betriebstemperatur (metrisch) 15°C bis 40°C