Learn More
BRAND™ Transferpettor™
Ideal für Flüssigkeiten, wenn Luftverdrängungspipetten nicht funktionieren. Brand™ Transferpettor™ Pipetten mit festem Volumen verarbeiten viskose, schäumende Flüssigkeiten und hohen Dampfdruck.
Marke: BRAND™ 701863
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Hohe Präzision und Genauigkeit
- Für anspruchsvollste Pipettiervorgänge
- Arbeitet nach dem Prinzip der positiven Verdrängung, wobei der Kolben in direktem Kontakt mit der angesaugten Flüssigkeit steht
- Der eng anliegende Kolben wischt die Wände der Spitzen immer vollständig sauber und liefert reproduzierbare Ergebnisse
- Nach dem Pipettiervorgang müssen die Spitzen nicht entsorgt werden, da die Restbenetzung vernachlässigbar ist
- Geeignet für Medien mit einer Dichte bis 13.6 g/cm³, Viskosität bis 50,000 mm2/s, Dampfdruck bis 500 mbar
- Temperaturbereich von 15° bis 40 °C
- Erhältlich mit Qualitätszertifikat
Spezifikation
0.8%, ± 0.16 μl | |
Schwarz | |
20 μL |
DIN EN ISO 8655-2 | |
Pipette | |
15°C to 40°C |