Learn More
BRAND™ Transferpette™ S -8-Mikroliterpipette
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5 bis 10 μl
10 bis 100 μl
30 bis 300 μl
Genauigkeit:
0.008
0.6 %
1,6 %
Modell:
M8-10
M8-100
M8-300
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Kolbengetriebene Mehrkanalpipetten sind die perfekten manuellen Pipetten für anspruchsvollste Anwendungen im Labor.Großer, zentraler Pipettierknopf und separate Auswurffunktion.Ergonomische Fingerstütze, die sich an die Hand anpasst und so einen entspannten Griff ermöglicht.Echte Einhandbedienung – Volumeneinstellung für Rechts- und Linkshänder.Schutz vor VoluenänderungVollständig autoklavierbar bei 121 °C (2 bar), gemäß DIN EN 285.4-Positionen der Volumenanzeige, immer gut sichtbar, für höchste Präzision.Einfache Kalibriertechnik – Nachjustierung ohne Spezialwerkzeuge.Änderungen an den Werkseinstellungen sind von außen deutlich zu erkennen.Kurzer Hub von nur 12.5 mm minimiert RSI (Verletzung durch wiederholte Belastung)Geringe Belastung – Spezialschaft und Dichtringe aus FKM und die gestufte Ausführung des Spitzenabwerfers verringern Anhaftungs- und Abwurfkraft.Einzelne Schäfte mit Dichtungen lassen sich einfach zur Reinigung oder zum Austausch herausschrauben, was Kosten und lange Ausfallzeiten verhindert.Korrosionsbeständiger Kolben und Abwurf für Langlebigkeit.Farbcodierung zur einfachen Auswahl der Spitzen.CE-Zeichen gemäß IVD-Richtlinie 98/79 EC.
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | 1,6 % |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Modell | M8-10 |
| Anzahl Kanäle | 8 |
| Produktlinie | Transferpette™ S |
| Typ | Manuelle Pipette |
| Volumen (metrisch) | 0,5 bis 10 μl |
| Display | Digital |
| Menge | 1/Packung |
| Gewährleistung | 1 Jahr |
| Mehr anzeigen |