Learn More
Brand™ Transferpette™ S Pipette mit festem Volumen
Bietet alle Funktionen, die für das Pipettieren in Life Sciences-Anwendungen erforderlich sind: leicht, robust, präzise und zuverlässig. Die Brand™ Transferpette™ S Pipetten mit festem Volumen sind die perfekte manuelle Wahl für anspruchsvolle Laboranwendungen.
Marke: Brand™ 704764
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mühelose Bedienung mit einer Hand
- Gut sichtbare Volumenanzeige
- Vollständig autoklavierbar bei 121 °e;C
- Kalibrieranpassung ohne Werkzeuge
- Korrosionsbeständige Kolben
- UV-beständig
- Ergonomische Fingerstütze für entspanntes Pipettieren
- Lieferung mit DE-M-Markierung, Qualitätszertifikat, Einlegeboden-/Gestellhalterungen und Silikonfett
Spezifikation
≤ 0.8%, ± 16 μl | |
F-2000 | |
Rot | |
Manuelle Einkanal-Pipette | |
1/Pckg. |
DE-M | |
Autoklavierbar | |
1 | |
2000 μ l |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brand™ Transferpette™ S Pipette mit festem Volumen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur