Beschreibung
Das einzigartige Design der Transferpette™ wurde aus der Anatomie der menschlichen Hand abgeleitet. Die seitlich angebrachte Pipettiertaste erlaubt ermüdungsfreies Pipettieren - auch bei langen Serien. Die strukturierte Oberfläche des Griffteils schafft hohe Griffsicherheit und ist UV-resistent. Die Volumeneinstellung ist leicht zu bedienen und einfach einzustellen (ohne dass z.B. Handschuhe eingeklemmt werden). Die Easy Calibration Technik ermöglicht sekundenschnelles Justieren im Rahmen der Prüfmittelüberwachung nach ISO 9001 und GLP. Der schlanke, bei 121°C autoklavierbare Schaft ermöglicht das Pipettieren selbst in engsten Gefässen, die Abwurffunktion bleibt erhalten. Aufgrund der universellen Bauweise können PLASTIBRAND™ Pipettenspitzen und Spitzen anderer führender Hersteller verwendet werden. Je nach Arbeitsbereich können Sie eine von 10 Transferpette™ Typ Digital / 12 Transferpette™ Typ Fix wählen (Volumenbereich von 0,1μl bis 5mL). CE-gekennzeichnet gemäss IVD-Richtlinie 98/79 EG.
Justiert auf Ex. R = Richtigkeit, VK = Variationskoeffizient. Die Fehlergrenzen beziehen sich auf das auf dem Gerät aufgedruckte Nennvolumen (= max. Volumen).
Lieferumfang:
Transferpette™ Typ Fix oder Digital, konformitätsbescheinigt, mit Qualitätszertifikat, Typ Fix mit Kalibrierschlüssel
PipSet Transferpette™ Typ Digital bestehend aus je einer Transferpette™ 0,5-10μl, 10-100μl, 100-1000μl, einem Tischständer und je einer gefüllten Tip-Box N
Volumen: 250μl
Teilung: -μl
R: 0,6±%
VK: 0,2%
Spitzen: 50-1000, 50-1250μl
Justiert auf Ex. R = Richtigkeit, VK = Variationskoeffizient. Die Fehlergrenzen beziehen sich auf das auf dem Gerät aufgedruckte Nennvolumen (= max. Volumen).
Lieferumfang:
Transferpette™ Typ Fix oder Digital, konformitätsbescheinigt, mit Qualitätszertifikat, Typ Fix mit Kalibrierschlüssel
PipSet Transferpette™ Typ Digital bestehend aus je einer Transferpette™ 0,5-10μl, 10-100μl, 100-1000μl, einem Tischständer und je einer gefüllten Tip-Box N
Volumen: 250μl
Teilung: -μl
R: 0,6±%
VK: 0,2%
Spitzen: 50-1000, 50-1250μl
Spezifikation
Spezifikation
| Kompatible Spitzen | PLASTIBRAND™ Pipette Tips |
| Zur Verwendung mit | PLASTIBRAND Pipette Tip |
| Grifftyp | UV Resistant Firm Grip |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Typ | Micropipette |
| Volumen (metrisch) | 250 μl |
| Menge | 1 Each |
| Widerstand | UV |