Beschreibung
- Zur Verwendung mit Transferpette electronic
- Zubehör
- Ein oder acht Kanäle
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Farbe | Verschieden |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Zur Verwendung mit | BRAND Transferpette elektronisch |
| Material | Polypropylen |
| Modell | Pipettenständer |
| Anzahl Kanäle | 1 oder 8 |
| Sterilität | Unsteril |
| Typ | Pipettenhalter |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Transferpette elektronischer Ständer |