Learn More
BRAND™ Transferpette™ -8 Elektronische Mikroliterpipette
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 bis 20 μl
10 bis 200 μl
15 bis 300 μl
5 bis 100 μl
Farbe:
Gelb
Grau
Grün
Enthält:
Europa AC-Adapter
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Funktionales, ergonomisches Gehäusedesign
- 8 Kanäle
- Individuell einstellbare Fingerstütze
- Intuitive Menüstruktur und umfassend illustrierte Bedienungsanleitung
- Durch die Verwendung der Universalspitze werden Anhaftungs- und Abwurfkräfte der Spitze deutlich reduziert
- Korrosionsbeständiger Kolben und Abwurf
- Fünf praktische Programme: Pipettieren, Rückwärtspipettieren, Mischen, GEL-Elektrophorese und Dispensieren
- Gebrauchsfertig: 4.000 Pipettierzyklen mit jeder Akkuladung, Akku-Refresh-Funktion auch während des Ladevorgangs
- Jede Pipette hat eine DE-M-Markierung und ein Qualitätszertifikat.
- Lieferung mit Akku, Netzteil, Geräteständer, Reagenzien-Reservoir, Montagewerkzeug, Silikonöl und einem Satz Dichtungsringe aus FKM
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | ≤ 0,8%, ± 0,8 μl |
| Winkel | 360 ° |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Gelb |
| Modell | 8 |
| Anzahl Kanäle | 8 |
| Produktlinie | Transferpette |
| Programmierbar | Ja |
| Typ | Elektronische Mikropipette |
| Volumen (metrisch) | 5 bis 100 μl |
| Mehr anzeigen |