Learn More
Thermo Scientific™ Transfergefäße-Schöpflöffel
Artikelnummer. 10534064 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
12 mL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10534064 12 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10534064 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. AY509X6
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    279.37 CHF
    268.00 CHF / 1 Stück
    Sparen 11.37 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entfernen Sie kleine Mengen Flüssigstickstoff mit dem Thermo Scientific™ Transfergefäße-Schöpflöffel.
Entfernen Sie kleine Mengen Flüssigstickstoff mit dem Thermo Scientific™ Transfergefäße-Schöpflöffel. Dieser Schöpflöffel ist im Labor sehr praktisch für die Probenvorbereitung zur Lagerung in Flüssigstickstoff.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung LN2-Pendelarm, 12 ml
Typ LN2 Gefäße-Schöpflöffel
Kapazität (metrisch) 12 mL
Zur Verwendung mit (Geräte) LN2 Transfergefäße