Learn More
Heathrow Scientific Transferpipette, naturfarben
Alle ansehen Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2 ml
3 ml
Verpackungsart:
20/Beutel
Einzelverpackung
Großpackung
Packungsgröße:
500 Stück
Beschreibung
- Graduiert
- Einwegprodukt
- Nr. Kanäle 4
- Zeitkapazität: 24 h
- Zählrichtung: Auf-/Abwärts
Spezifikation
Spezifikation
| Kalibriert | Nein |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,50 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 1,27 cm |
| Material | Polyethylen |
| Sterilität | Steril |
| Skala | Ja |
| Länge (angloamerikanisch) | 6,10 in. |
| Verpackungsart | 20/Beutel |
| Farbe | Clear |
| Volumen (metrisch) | 2 ml |
| Mehr anzeigen |