Learn More
Heathrow Scientific Transferpipette, naturfarben
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16350736 Alle ansehen Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2 ml
3 ml
Verpackungsart:
20/Beutel
Einzelverpackung
Großpackung
Packungsgröße:
500 Stück
Artikelnummer. 16350736
Marke: Heathrow Scientific HS206371C
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eine Transferpipette ist eine einteilige, unzerbrechliche Pipette aus Polyethylenkunststoff, die sich gut für Blutbanken, Urinanalysen, Hämatologie, Nasschemie, Mikrobiologie und Serologie eignet.
  • Graduiert
  • Einwegprodukt
  • Nr. Kanäle 4
  • Zeitkapazität: 24 h
  • Zählrichtung: Auf-/Abwärts
Spezifikation
Kalibriert Nein
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,50 in.
Außendurchmesser (metrisch) 1,27 cm
Material Polyethylen
Sterilität Steril
Skala Ja
Länge (angloamerikanisch) 5,91 in.
Verpackungsart Einzelverpackung
Farbe Clear
Volumen (metrisch) 1 ml
Länge (metrisch) 15 cm
Typ Transfer Pipet
Einwegprodukt Ja