Learn More
Heathrow Scientific Transferpipette, naturfarben
Eine Transferpipette ist eine einteilige, unzerbrechliche Pipette aus Polyethylenkunststoff, die sich gut für Blutbanken, Urinanalysen, Hämatologie, Nasschemie, Mikrobiologie und Serologie eignet.
Marke: Heathrow Scientific HS206371B
Additional Details : Gewicht : 0.60000kg
Beschreibung
- Graduiert
- Einwegprodukt
- Nr. Kanäle 4
- Zeitkapazität: 24 h
- Zählrichtung: Auf-/Abwärts
Spezifikation
Nein | |
1,27 cm | |
Steril | |
5,91 in. | |
1 ml | |
Ja |
0,50 in. | |
Polyethylen | |
Ja | |
20/Beutel | |
15 cm |