Learn More
Thermo Scientific Chemicals Transfer- oder Elektro-Blotting-Puffer (10 X), pH-Wert 8.5
Ermöglicht den Proteintransfer von Gelen zu Nitrocellulose oder PVDF bei relativ hohen Spannungen.
48.17 CHF - 149.09 CHF
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15445309
|
Thermo Scientific Chemicals
J63037.K2 |
1L |
48.17 CHF
1 Liter |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15455309
|
Thermo Scientific Chemicals
J63037.K3 |
Gehäuse 2L |
82.19 CHF
2 Liter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15465309
|
Thermo Scientific Chemicals
J63037.K7 |
4L |
149.09 CHF
4 Liter |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Transfer or electro blotting buffer (10X), pH 8.5 is used to allows protein transfer from gels to nitrocellulose or PVDF at relatively higher voltages.