missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Transcrocetin, MedChemExpress

Artikelnummer. 16401678
Encompass
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16401678 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16401678 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN20725mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Transcrocetin (trans-Crocetin), extracted from saffron (Crocus sativus L.), acts as an NMDA receptor antagonist with high affinity. Transcrocetin (trans-Crocetin) is capable of crossing the blood-brain barrier and reach the central nervous system (CNS).

Transcrocetin (trans-Crocetin), extracted from saffron (Crocus sativus L.), acts as an NMDA receptor antagonist with high affinity. Transcrocetin (trans-Crocetin) is capable of crossing the blood-brain barrier and reach the central nervous system (CNS).

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Transcrocetin
CAS 27876-94-4
Farbe Orange
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H24O4
Menge 5 mg
Synonym trans-Crocetin
Löslichkeitsinformationen DMSO : 1 mg/mL (3.05 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(O)/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 328.4
Formelmasse 328.4
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neurodegeneration
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.