Learn More
BD Biosciences™ Transkriptionsfaktor-Phospho-Puffersatz (RUO)
Click to view available options
Menge:
100 Tests
25 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Entwickelt, um eine robuste und simultane Durchflusszytometrieanalyse verschiedener Zelloberflächenantigene, Transkriptionsfaktoren und phosphorylierten Signalproteinen in Zellen zu ermöglichen, die sowohl aus menschlichen als auch aus Mausgeweben stammen.
- Dazu gehören frische, fixierte und gefrorene humane periphere mononukleäre Blutzellen.
- Das BD Pharmingen™ TFP-Pufferset wurde erfolgreich auf die durchflusszytometrische Multiparameter-Analyse von phosphorylierten Stat-Signalreaktionen auf Zytokine angewendet, die von T-regulatorischen Zellen und konventionellen T-Zelluntersätzen von Mensch und Maus hergestellt wurden, und andere Leukozyten-Typen, die durch bestimmte Zelloberflächenmarker, Transkriptionsfaktoren (FOXP3 und T-bet) und physische Merkmale definiert werden.
- Obwohl nicht alle Antikörperkompatibilitäten bekannt sind, sollten Zellsignalreaktionen auf verschiedene Reize auch zur Analyse mit diesem Puffersatz und Antikörpern geeignet sein, die speziell für andere Zelloberflächenmarker, Transkriptionsfaktoren und Arten nachgeschalteter phosphorylierter Signalproteine bestimmt sind.
- Dieses Puffersystem ist abwärtskompatibel mit vielen BD-Reagenzien, einschließlich Antikörpern, die mit neuen Fluoreszenzfarbstoffen konjugiert sind (z. B. BD Horizon™ BV421, BV510, PE-CF594, V450 und V500).
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Transkriptionsfaktor-Phospho-Puffersatz |
| Menge | 25 Tests |
| Zusammensetzung | 20 ml 0,75X TFP-Verdünnungspuffer, 40 ml 5X TFP-Fix/Perm-Puffer, 25 ml-Perm-Puffer III, 7,5 ml 4X TFP-Perm-/Waschpuffer |
| Enthält | 1 Set, 25 Tests, 20 mL 0.75X TFP Diluent Buffer, 40 mL 5X TFP Fix/Perm Buffer, 25 mL Perm Buffer III, 7.5 mL 4X TFP Perm/Wash Buffer |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Transcription Factor Phospho Buffer Set
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H370-Schädigt die Organe.
- H371-Kann die Organe schädigen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: formaldehyde, methanol