Learn More
Trans-Zeatin (synthetisch), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10480711 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
10 mg
100 mg
Verpackung:
Glasflasche
missing translation for 'unitSize'
100 Milligramm
Product Code. 10480711
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 264291000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1637-39-4 | C10H13N5O | 219.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1637-39-4
Summenformel C10H13N5O
Molekulargewicht (g/mol) 219.25
MDL-Nummer MFCD00213654
InChI-Schlüssel UZKQTCBAMSWPJD-FARCUNLSSA-N
Synonym trans-zeatin, zeatin, e-zeatin, zeatine, e-2-methyl-4-1h-purin-6-ylamino-2-buten-1-ol, trans-zeatin synthetic, unii-7i6ooj9gr6, 2-buten-1-ol, 2-methyl-4-1h-purin-6-ylamino-, 2e, 2e-2-methyl-4-9h-purin-6-ylamino but-2-en-1-ol, 2-buten-1-ol, 2-methyl-4-1h-purin-6-ylamino-, e
PubChem CID 449093
ChEBI CHEBI:16522
IUPAC-Name (E)-2-Methyl-4-(7H-Purin-6-ylamino)aber-2-en-1-ol
SMILES CC(=CCNC1=NC=NC2=C1NC=N2)CO
Specifications
Chemischer Name oder Material trans-Zeatin (synthetic)
Namenshinweis 97%
Schmelzpunkt 207°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Verlust bei Trocknung 1% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 mg
Merck Index 15, 10315
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and dimethylformamide
Spektrophotometrie 96.0% min. (on dried substance)
Formelmasse 219.25
Reinheit (%) 97+%
Verwandte Substanzen 2% max. (HPLC)
Physikalische Form Flüssigkeit