Learn More
trans-Zeatin-ribosid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15455629
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 15455629
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J63382.MB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 6025-53-2 | C15H21N5O5 | 351.363 g/mol
trans-Zeatin-riboside is used in tissue culture systems include control of shoot growth and formation, cell division and inhibition of leaf senescence. Cytokinins promote cell division, stimulate shoot proliferation, inhibit root formation, slow the aging process, and activate gene expression and metabolic activity in general.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
trans-Zeatin-Ribosid wird in Gewebekultursystemen verwendet, einschließlich der Kontrolle von Wachstum und Bildung von Sprossen, Zellteilung und Hemmung der Blattseneszenz. Zytokine fördern die Zellteilung, stimulieren Sprossvermehrung, hemmen die Wurzelbildung, verlangsamen den Alterungsprozess und aktivieren die Genexpression und die metabolische Aktivität im Allgemeinen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol und Methanol.
Hinweise
Vor Wärme schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6025-53-2
Summenformel C15H21N5O5
Molekulargewicht (g/mol) 351.363
MDL-Nummer MFCD00036809
InChI-Schlüssel GOSWTRUMMSCNCW-HNNGNKQASA-N
Synonym zeatin riboside, trans-zeatin riboside, trans-zeatin-riboside, ribosylzeatin, trans-zeatinriboside, 9-ribosyl-trans-zeatin, unii-7lg4d082a9, n-4-hydroxy-3-methyl-2-butenyl adenosine, e-n-4-hydroxy-3-methyl-2-butenyl adenosine, 9-beta-d-ribosyl-trans-zeatin
PubChem CID 6440982
ChEBI CHEBI:71693
IUPAC-Name (2R,3S,4R,5R)-2-(Hydroxymethyl)-5-[6-[[(E)-4-Hydroxy-3-Methylbut-2-enyl]amino]purin-9-yl]oxolan-3,4-Diol
SMILES CC(=CCNC1=NC=NC2=C1N=CN2C3C(C(C(O3)CO)O)O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-Zeatin-riboside
Farbe Weiß
Menge 25 mg
Beilstein 5460894
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol,and methanol.
Formelmasse 351.36
Physikalische Form Pulver