Learn More
trans,trans,trans-1,5,9-Cyclododecatrien, 97 %, stab. mit 30–50 ppm 4-tert.-Butylcatechol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397336
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11397336
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L09317.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 676-22-2 | C12H18 | 162.276 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 676-22-2
Summenformel C12H18
Molekulargewicht (g/mol) 162.276
MDL-Nummer MFCD00003720
InChI-Schlüssel ZOLLIQAKMYWTBR-MBKAWSJDSA-N
Synonym 1,5,9-cyclododecatriene, e,e,e, 1,5,9-cyclododecatriene
PubChem CID 20835579
IUPAC-Name (5E,9E)-Cyclododeca-1,5,9-trien
SMILES C1CC=CCCC=CCCC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans,trans,trans-1,5,9-Cyclododecatriene
Namenshinweis stabilized with 30 to 50ppm 4-tert-butylcatechol
Schmelzpunkt 32°C to 34°C
Dichte 0.88
Siedepunkt 237°C to 238°C
Flammpunkt 73°C (163°F)
Geruch Pungent
Menge 25 g
UN-Nummer UN1759
Beilstein 969880
Formelmasse 162.28
Reinheit (%) 97%