Learn More
trans,trans-Muconsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10353862 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10353862 1 g Glasflasche 1 Gramm
10219793 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10353862 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 128070010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3588-17-8 | C6H6O4 | 142.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3588-17-8
Summenformel C6H6O4
Molekulargewicht (g/mol) 142.11
MDL-Nummer MFCD00002702
InChI-Schlüssel TXXHDPDFNKHHGW-ZPUQHVIOSA-N
Synonym trans,trans-muconic acid, muconic acid, e,e-muconic acid, 2,4-hexadienedioic acid, trans, trans-muconic acid, hexa-2,4-dienedioic acid, 2e,4e-hexa-2,4-dienedioic acid, 1,3-butadiene-1,4-dicarboxylic acid, 2,4-hexadienedioic acid, e,e, trans,trans-2,4-hexadienedioic acid
PubChem CID 5356793
ChEBI CHEBI:27036
IUPAC-Name (2E,4E)-Hexa-2,4-diendisäure
SMILES C(=CC(=O)O)C=CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans, trans-Muconic acid
Schmelzpunkt 290.0°C
Farbe Beige
Siedepunkt 320.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HO2CCH=CHCH=CHCO2H
Menge 1 g
Beilstein 02, 803
Merck Index 15, 6385
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water.
Formelmasse 142.11
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans,trans-Muconic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.