Learn More
trans,Trans-Farnesol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15449009
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15449009 1 g 1 Gramm
15459009 5 g 5 Gramm
15469009 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15449009 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14348.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 106-28-5 | C15H26O | 222.37 g/mol
trans,trans-Farnesol is an intermediate used in the biological synthesis of cholesterol from mevalonic acid. It is used in the perfume industry. Further, it is used in the preparation of terpenes such as squalenes, cembranoids and forskolin. It is also used in the synthesis of Cecropia juvenile hormone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trans,trans-Farnesol ist ein Zwischenprodukt, das für die biologischen Synthese von Cholesterin aus Mevalonsäure verwendet wird. Wird in der Parfümindustrie verwendet. Wird darüber hinaus bei der Herstellung von Terpenen wie Squalen, Cembranoiden und Forskolin verwendet. Wird auch bei der Synthese des Cecropia-Juvenilhormons verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-28-5
Summenformel C15H26O
Molekulargewicht (g/mol) 222.37
MDL-Nummer MFCD00002918
InChI-Schlüssel CRDAMVZIKSXKFV-YFVJMOTDSA-N
Synonym farnesol, trans,trans-farnesol, e,e-farnesol, trans-farnesol, 2e,6e-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol, 2-trans,6-trans-farnesol, 2e,6e-farnesol, all-trans-farnesol, polyprenol, farnesyl alcohol
PubChem CID 445070
ChEBI CHEBI:16619
IUPAC-Name (2E,6E)-3,7,11-Trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol
SMILES CC(C)=CCC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans,trans-Farnesol
Dichte 0.886
Siedepunkt 137°C (3 mmHg)
Flammpunkt 96°C (204°F)
Brechungsindex 1.49
Menge 1 g
Beilstein 1723039
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,3937
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol. Immiscible with water.
Formelmasse 222.37
Reinheit (%) 97%