Learn More
trans,trans-Dibenzylidenaceton, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11400023
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11400023
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12095.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 35225-79-7 | C17H14O | 234.30 g/mol
trans,trans-Dibenzylideneacetone was used as an additive in the copper-catalyzed-arylation of imidazoles. It is a reactant involved in Nazarov-like cyclization, Transfer hydrogenation, Lewis acid mediated condensation, Hetero-Diels-Alder reactions, Asymmetric 1,4-addition reactions and Michael addition reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
trans,trans-Dibenzylideneaceton wurde als Zusatzstoff in der kupferkatalysierten Arylierung von Imidazolen verwendet. Es handelt sich um ein Reaktionsmittel, das an der Nazarow-artigen Cyclisierung, Transferhydrierung, säurevermittelten Lewis-Kondensation, an Hetero-Diels-Alder-Reaktionen, asymmetrischen 1,4-Additionsreaktionen und Michael-Additionsreaktionen beteiligt ist.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Aceton, Alkohol (leicht) und heißem Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 35225-79-7
Summenformel C17H14O
Molekulargewicht (g/mol) 234.30
MDL-Nummer MFCD00004790
InChI-Schlüssel WMKGGPCROCCUDY-PHEQNACWSA-N
Synonym dibenzylideneacetone, 1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one, trans,trans-dibenzylideneacetone, dibenzalacetone, 1e,4e-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one, dibenzylidene acetone, distyryl ketone, 1,5-diphenyl-1,4-pentadien-3-one, trans,trans-dibenzalacetone, trans,trans-1,5-diphenyl-1,4-pentadien-3-one
PubChem CID 640180
IUPAC-Name (1E,4E)-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-on
SMILES O=C(\C=C\C1=CC=CC=C1)/C=C/C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans,trans-Dibenzylideneacetone
Schmelzpunkt 112°C to 114°C
Menge 25 g
Beilstein 608434
Merck Index 14,3006
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,acetone,alcohol (slightly),and hot methanol. Insoluble in water.
Formelmasse 234.3
Reinheit (%) ≥98%