Learn More
Trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol, 99 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10063560 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10063560
Marke: Thermo Scientific Acros 325570500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 17102-64-6 | C6H10O | 98.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17102-64-6
Summenformel C6H10O
Molekulargewicht (g/mol) 98.15
MDL-Nummer MFCD00002925
InChI-Schlüssel MEIRRNXMZYDVDW-MQQKCMAXSA-N
Synonym sorbic alcohol, 2,4-hexadien-1-ol, sorbyl alcohol, trans,trans-2,4-hexadien-1-ol, 2,4-hexadienol, hexacose, hexakose, sorbinic alcohol, 1-hydroxy-2,4-hexadiene, 2e,4e-hexa-2,4-dien-1-ol
PubChem CID 641256
IUPAC-Name (2E,4E)-hexa-2,4-dien-1-ol
SMILES C\C=C\C=C\CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans, trans-2, 4-Hexadien-1-ol
Schmelzpunkt 30.5°C to 31.5°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8700g/mL
Siedepunkt 80.0°C (12.0 mmHg)
Flammpunkt 72°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH=CHCH=CHCH2OH
Brechungsindex 1.4990 to 1.5010
Menge 50 g
Merck Index 15,8848
Relative Dichte 0.87
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and oils
Stabilisator 0.1% alpha-tocopherol
Formelmasse 98.14
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig nach dem Schmelzen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.