Learn More
trans,trans-2,4-Dodecadienal, 90+ %, Rest hauptsächlich trans, cis-Isomer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392316
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11392316 5 g 5 Gramm
11382316 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392316 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06002.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 21662-16-8 | C12H20O | 180.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21662-16-8
Summenformel C12H20O
Molekulargewicht (g/mol) 180.29
MDL-Nummer MFCD00014678
InChI-Schlüssel QKTZBZWNADPFOL-BNFZFUHLSA-N
Synonym 2e,4e-dodeca-2,4-dienal, 2,4-dodecadienal, e,e-2,4-dodecadienal, trans,trans-2,4-dodecadienal, 2,4-dodecadien-1-al, 2e,4e-2,4-dodecadienal, e,e-2,4-dodecadien-1-al, 2,4-dodecadienal, e,e, unii-vo340rj9lu
PubChem CID 5367530
IUPAC-Name (2E,4E)-dodeca-2,4-dienal
SMILES CCCCCCC\C=C\C=C\C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans,trans-2,4-Dodecadienal
Dichte 0.863
Siedepunkt 130°C (6 mmHg)
Flammpunkt 104°C (219°F)
Hinweise zum Prozentgehalt Rest hauptsächlich trans, cis-Isomer
Brechungsindex 1.51
Menge 5 g
Beilstein 1708096
Formelmasse 180.29
Reinheit (%) ≥90%