Learn More
trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-butadien 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10655342 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10655342 100 g Glasflasche 100 Gramm
10570581 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10655342 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 117221000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 538-81-8 | C16H14 | 206.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 538-81-8
Summenformel C16H14
Molekulargewicht (g/mol) 206.29
MDL-Nummer MFCD00004791
InChI-Schlüssel JFLKFZNIIQFQBS-FNCQTZNRSA-N
Synonym bistyryl, 1,4-diphenyl-1,3-butadiene, 1,4-diphenylbutadiene, trans,trans-1,4-diphenyl-1,3-butadiene, 1,4-diphenylerythrene, distyryl, trans,trans-1,4-diphenylbuta-1,3-diene, 1,4-diphenylbuta-1,3-diene, 1,1'-1e,3e-buta-1,3-diene-1,4-diyldibenzene, 1,3-butadiene, 1,4-diphenyl
PubChem CID 641683
ChEBI CHEBI:35100
IUPAC-Name [(1E,3E)-4-phenylbuta-1,3-dienyl]benzol
SMILES C(\C=C\C1=CC=CC=C1)=C/C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-butadiene
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 151°C to 154°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 350°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH=CHCH=CHC6H5
Menge 100 g
Beilstein 05, 676
Fieser 01,337
Merck Index 15, 3350
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: negligible
Formelmasse 206.29
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle