Learn More
Trans,trans-1,3-Butadien-1,4-Dicarboxylsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11396736
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11396736 5 g 5 Gramm
11386736 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11396736 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L03987.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.10 CHF
    86.65 CHF / 5 Gramm
    Sparen 20.45 CHF
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3588-17-8 | C6H6O4 | 142.11 g/mol
trans,trans-1,3-Butadiene-1,4-dicarboxylic acid is a metabolite found in urine that determines biological exposure index for workers exposed to benzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trans,trans-1,3-Butadien-1,4-dicarbonsäure ist ein Metabolit im Urin, der den biologischen Expositionsindex für Beschäftigte bestimmt, die Benzol ausgesetzt sind.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid und Methanol.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3588-17-8
Summenformel C6H6O4
Molekulargewicht (g/mol) 142.11
MDL-Nummer MFCD00002702
InChI-Schlüssel TXXHDPDFNKHHGW-ZPUQHVIOSA-N
Synonym trans,trans-muconic acid, muconic acid, e,e-muconic acid, 2,4-hexadienedioic acid, trans, trans-muconic acid, hexa-2,4-dienedioic acid, 2e,4e-hexa-2,4-dienedioic acid, 1,3-butadiene-1,4-dicarboxylic acid, 2,4-hexadienedioic acid, e,e, trans,trans-2,4-hexadienedioic acid
PubChem CID 5356793
ChEBI CHEBI:27036
IUPAC-Name (2E,4E)-Hexa-2,4-diendisäure
SMILES C(=CC(=O)O)C=CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans,trans-1,3-Butadiene-1,4-dicarboxylic acid
Schmelzpunkt ∽300°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 1722248
Merck Index 14,6299
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol.
Formelmasse 142.11
Reinheit (%) ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans,trans-1,3-Butadiene-1,4-dicarboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: trans,trans-1,3-Butadiene-1,4-dicarboxylic acid