Learn More
trans-Styrylessigsäure, 96 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 168100100
Additional Details : CAS : 1914-58-5 Gewicht : 0.06000kg
Menge 10g
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10205600
  • 165.20 CHF / 10 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 29-11-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1914-58-5
162.19
PSCXFXNEYIHJST-QPJJXVBHSA-N
5370625
C1=CC=C(C=C1)C=CCC(=O)O
C10H10O2
MFCD00002783
trans-styrylacetic acid, e-4-phenylbut-3-enoic acid, 3e-4-phenylbut-3-enoic acid, 4-phenyl-3-butenoic acid, 3-butenoic acid, 4-phenyl, 3-butenoic acid, 4-phenyl-, 3e, styrylacetic acid, e-4-phenyl-3-butenoic acid, e-styrylacetic acid
(E)-4-Phenylbut-3-ensäure
Spezifikation
82°C to 88°C
trans-Styrylacetic acid
Glasflasche
96%
96%
C6H5CH=CHCH2CO2H
09, 612
PSCXFXNEYIHJST-QPJJXVBHSA-N
(E)-4-Phenylbut-3-ensäure
5370625
Kristallines Pulver oder Nadeln
10g
Authentic
Nicht ausgewiesen
1914-58-5
C10H10O2
MFCD00002783
trans-styrylacetic acid, e-4-phenylbut-3-enoic acid, 3e-4-phenylbut-3-enoic acid, 4-phenyl-3-butenoic acid, 3-butenoic acid, 4-phenyl, 3-butenoic acid, 4-phenyl-, 3e, styrylacetic acid, e-4-phenyl-3-butenoic acid, e-styrylacetic acid
C1=CC=C(C=C1)C=CCC(=O)O
162.19
162.19
≥95%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • trans-Styrylacetic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation