Learn More
trans-Stilben, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11423933
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11423933
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10232.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 103-30-0 | C14H12 | 180.25 g/mol
trans-Stilbene is used in the manufacturing of dye lasers, optical brighteners, non-steroidal synthetic estrogens such as diethylstilbestrol, fosfestrol and dienestrol. It is used as a phosphor and a scintillator. It is also involved in transition metal catalyzed asymmetric epoxidation and dihydroxylation. Further, it is used as raw material in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trans-Stilben wird bei der Herstellung von Farbstofflasern, optischen Aufhellern und synthetischen nichtsteroidalen Östrogenen wie Diethylstilbestrol, Fosfestrol und Dienestrol verwendet. Es wird als Phosphor und Szintillator verwendet. Es wird auch bei der asymmetrischen Epoxidierung und Dihydroxylierung mit Übergangsmetallkatalysatoren eingesetzt. Darüber hinaus fungiert als Rohmaterial für die organische Synthese.
Löslichkeit
Löslich in Benzol und Äther. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-30-0
Summenformel C14H12
Molekulargewicht (g/mol) 180.25
MDL-Nummer MFCD00064300
InChI-Schlüssel PJANXHGTPQOBST-VAWYXSNFSA-N
Synonym trans-stilbene, e-stilbene, stilbene, 1,2-diphenylethylene, trans-1,2-diphenylethylene, bibenzylidene, bibenzylidine, bibenzal, trans-1,2-diphenylethene, alpha,beta-diphenylethylene
PubChem CID 638088
ChEBI CHEBI:36007
IUPAC-Name (E)-Stilben
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-Stilbene
Schmelzpunkt 122°C to 125°C
Dichte 1.14
Siedepunkt 305°C to 307°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 500 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 1616740
Merck Index 14,8817
Löslichkeitsinformationen Soluble in benzene and ether. Insoluble in water.
Formelmasse 180.25
Reinheit (%) 98%