Learn More
trans-Stilben 96 %, ACROS Organics™
trans-Stilbene, 96%, C14H12, CAS Number-103-30-0, bibenzylidine, trans-stilbene, 1,2-diphenylethylene, trans-1,2-diphenylethylene, alpha,beta-diphenylethylene, stilbene, trans-1,2-diphenylethene, bibenzal, e-stilbene, bibenzylidene, 500g, 95% min. (HPLC), 05,II,537
Marke:  Acros Organics 161045000
Additional Details : CAS : 103-30-0 Gewicht : 0.58000kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Menge 500g
Verpackung Kunststoffflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10011920
  • 396.00 CHF / 500 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 14
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
trans-Stilbene, 96%, C14H12, CAS Number-103-30-0, bibenzylidine, trans-stilbene, 1,2-diphenylethylene, trans-1,2-diphenylethylene, alpha,beta-diphenylethylene, stilbene, trans-1,2-diphenylethene, bibenzal, e-stilbene, bibenzylidene, 500g, 95% min. (HPLC), 05,II,537
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
103-30-0
180.25
PJANXHGTPQOBST-VAWYXSNFSA-N
638088
(E)-Stilben
C14H12
MFCD00064300
trans-stilbene, e-stilbene, stilbene, 1,2-diphenylethylene, trans-1,2-diphenylethylene, bibenzylidene, bibenzylidine, bibenzal, trans-1,2-diphenylethene, alpha,beta-diphenylethylene
CHEBI:36007
C1=CC=C(C=C1)C=CC2=CC=CC=C2
Spezifikation
trans-Stilbene
Kunststoffflasche
Weiß bis beige
500g
103-30-0
C14H12
MFCD00064300
15,8946
Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in 90 parts cold alcohol,freely soluble in benzene and ether
C1=CC=C(C=C1)C=CC2=CC=CC=C2
180.25
CHEBI:36007
Kristalle oder kristallines Pulver
Authentic
305°C to 307°C (744.0mmHg)
122°C to 126°C
96%
95% min. (HPLC)
C6H5CH=CHC6H5
05,II,537
trans-stilbene, e-stilbene, stilbene, 1,2-diphenylethylene, trans-1,2-diphenylethylene, bibenzylidene, bibenzylidine, bibenzal, trans-1,2-diphenylethene, alpha,beta-diphenylethylene
PJANXHGTPQOBST-VAWYXSNFSA-N
(E)-Stilben
638088
180.25
96%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation