Learn More
trans-Piceatannol, TRC
Artikelnummer. 30011632
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30011632 1 mg 1 Milligramm
30003371 10 mg 10 Milligramm
30009513 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011632 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP4363001MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10083-24-6
Summenformel C14 H12 O4
Molekulargewicht (g/mol) 244.24
Synonym Piceatannol, 1,2-Benzenediol, 4-[2-(3,5-dihydroxyphenyl)ethenyl]-, (E)-, 3,3',4,5'-Stilbenetetrol, (E)- (8CI), Piceatannol (6CI), 4-[(1E)-2-(3,5-Dihydroxyphenyl)ethenyl]-1,2-benzenediol, (E)-Piceatannol, Astringenin, trans-3,3',4,5'-Tetrahydroxystilbene, trans-Piceatannol
IUPAC-Name 4-[(E)-2-(3,5-Dihydroxyphenyl)Ethenyl]Benzol-1,2-Diol
SMILES Oc1cc(O)cc(\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Piceatannol
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H12O4/c15-11-5-10(6-12(16)8-11)2-1-9-3-4-13(17)14(18)7-9/h1-8,15-18H/b2-1+
Formelmasse 244.0736