Learn More
trans-Permethrinsäure 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30312566
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30312566 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30312566 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA12507509AL100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material rac-trans-Permethrinic Acid
CAS 59042-50-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile rac-trans-Permethrinic Acid
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C8 H10 Cl2 O2
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym (1R,3S)-rel-3-(2,2-Dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic Acid, trans-3-(2,2-Dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic Acid, (±)-trans-3-(2,2-Dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic Acid, (±)-trans-Cypermethric Acid, (±)-trans-Permethric Acid, trans-(Dichlorovinyl)dimethylcyclopropanecarboxylic Acid, trans-3-(2,2-Dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylic Acid, trans-3-(2,2-Dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic Acid, trans-DCCA, trans-Permethrinic Acid, Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-, trans-, rel-(1R,3S)-3-(2,2-Dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid, (±)-trans-3-(2,2-Dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid, (±)-trans-Cypermethric acid, (±)-trans-Permethrinic acid, trans-(Dichlorovinyl)dimethylcyclopropanecarboxylic acid, trans-3-(2,2-Dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylic acid, trans-3-(2,2-Dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid, trans-DCCA, trans-Permethric acid, Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-, (1R,3S)-rel-, trans-Permethrinic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C8H10Cl2O2/c1-8(2)4(3-5(9)10)6(8)7(11)12/h3-4,6H,1-2H3,(H,11,12)/t4-,6+/m1/s1
SMILES CC1(C)[C@H](C=C(Cl)Cl)[C@H]1C(=O)O
IUPAC-Name (1R,3S)-3-(2,2-Dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarbonsäure
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 209.07
Menge 1 mL
Formelmasse 208.0058 g/mol