Learn More
trans-p-Methoxyzimtaldehyd, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | trans-p-Methoxycinnamaldehyde |
| CAS | 24680-50-0 |
| Summenformel | C10 H10 O2 |
| Menge | 10 g |
| Synonym | 2-Propenal, 3-(4-methoxyphenyl)-, (2E)-, 2-Propenal, 3-(4-methoxyphenyl)-, (E)-, Cinnamaldehyde, p-methoxy-, (E)- (8CI), (2E)-3-(4-Methoxyphenyl)-2-propenal, (E)-3-(4-Methoxyphenyl)-2-propenal, (E)-3-(4-Methoxyphenyl)acrolein, (E)-3-(4-Methoxyphenyl)acrylaldehyde, (E)-3-(4-Methoxyphenyl)propenal, (E)-3-(4-methoxyphenyl)acrylaldehyde, (E)-4-Methoxycinnamaldehyde, (E)-4'-Methoxycinnamaldehyde, (E)-p-Methoxycinnamaldehyde, E-3-(4-Methoxyphenyl)acrylaldehyde, NSC 134287, trans-3-(4-Methoxyphenyl)acrolein, trans-3-(4-Methoxyphenyl)prop-2-enal, trans-4-Methoxycinnamaldehyde, trans-p-Methoxycinnamaldehyde |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H10O2/c1-12-10-6-4-9(5-7-10)3-2-8-11/h2-8H,1H3/b3-2+ |
| SMILES | COc1ccc(\C=C\C=O)cc1 |
| IUPAC-Name | (E)-3-(4-Methoxyphenyl)prop-2-enal |
| Molekulargewicht (g/mol) | 162.19 |
| Formelmasse | 162.0681 |