missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

trans-p-Coumarsäure, TRC

Artikelnummer. 17914845
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17914845 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17914845 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC75539010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 501-98-4
Summenformel C9 H8 O3
Molekulargewicht (g/mol) 164.16
Synonym 2-Propenoic acid, 3-(4-hydroxyphenyl)-, (2E)- (9CI, ACI), (2E)-3-(4-Hydroxyphenyl)-2-propenoic acid (ACI), 2-Propenoic acid, 3-(4-hydroxyphenyl)-, (E)- (ZCI), Cinnamic acid, p-hydroxy-, (E)- (8CI), (2E)-3-(4-Hydroxyphenyl)prop-2-enoic acid, (E)-3-(4-Hydroxyphenyl)-2-propenoic acid, (E)-3-(4-Hydroxyphenyl)acrylic acid, (E)-3-(4-Hydroxyphenyl)acrylic acid, (E)-4-Hydroxycinnamic acid, (E)-p-Coumaric acid, (E)-p-Coumaric acid, (E)-p-Hydroxycinnamic acid, Naringeninic acid, p-Hydroxy-trans-cinnamic acid, p-trans-Coumaric acid, trans-3-(4-Hydroxyphenyl)-2-propenoic acid, trans-4-Coumaric acid, trans-4-Hydroxycinnamic acid, trans-p-Coumaric acid, trans-p-Coumarinic acid, trans-p-Hydroxycinnamic acid
IUPAC-Name (E)-3-(4-Hydroxyphenyl)prop-2-ionsäure
SMILES OC(=O)\C=C\c1ccc(O)cc1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material trans-p-Coumaric acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H8O3/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b6-3+
Formelmasse 164.0473
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.