Learn More
Trans-N,N'-Dimethyl-1,2 -Cyclohexandiamin, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4090002
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
67579-81-1
C8H18N2
142.24
MFCD03001702
JRHPOFJADXHYBR-HTQZYQBOSA-N
1r,2r-n,n'-dimethyl-1,2-cyclohexanediamine, 1r,2r-n1,n2-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, 1r,2r---n,n'-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, trans-n1,n2-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, trans-1r,2r-n,n'-bismethyl-1,2-cyclohexanediamine, trans-n,n'-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, trans-n,n'-dimethyl-1,2-cyclohexanediamine, trans-1,2-bis methylamino cyclohexane, trans-1r,2r-n,n'-bismethyl-1,2-cyclohexane diamine, 1r,2r---1,2-bis methylamino cyclohexane
2733821
(1R,2R)-1-N,2-N-Dimethylcyclohexan-1,2-diamin
CNC1CCCCC1NC
67579-81-1
C8H18N2
142.24
MFCD03001702
JRHPOFJADXHYBR-HTQZYQBOSA-N
1r,2r-n,n'-dimethyl-1,2-cyclohexanediamine, 1r,2r-n1,n2-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, 1r,2r---n,n'-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, trans-n1,n2-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, trans-1r,2r-n,n'-bismethyl-1,2-cyclohexanediamine, trans-n,n'-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, trans-n,n'-dimethyl-1,2-cyclohexanediamine, trans-1,2-bis methylamino cyclohexane, trans-1r,2r-n,n'-bismethyl-1,2-cyclohexane diamine, 1r,2r---1,2-bis methylamino cyclohexane
2733821
(1R,2R)-1-N,2-N-Dimethylcyclohexan-1,2-diamin
CNC1CCCCC1NC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material trans-N, N'-Dimethyl-1, 2-cyclohexanediamine
Dichte 0.9020g/mL
Siedepunkt 78.0°C to 80.0°C (18.0 mmHg)
Flammpunkt 74°C
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4710 to 1.4730
Menge 5 mL
Relative Dichte 0.902
Formelmasse 142.24
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-N,N'-Dimethyl-1,2-cyclohexanediamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.