Learn More
trans-N-Fmoc-4-Hydroxy-L-prolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15439477
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15439477 1 g 1 Gramm
15449477 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15439477 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52740.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 88050-17-3 | C20H19NO5 | 353.374 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 88050-17-3
Summenformel C20H19NO5
Molekulargewicht (g/mol) 353.374
MDL-Nummer MFCD00151929
InChI-Schlüssel GOUUPUICWUFXPM-XIKOKIGWSA-N
Synonym fmoc-hyp-oh, fmoc-l-hydroxyproline, fmoc-l-4-hydroxyproline, fmoc-trans-4-hydroxy-l-proline, n-fmoc-trans-4-hydroxy-l-proline, fmoc-l-hyp-oh, trans-n-fmoc-4-hydroxy-l-proline, 2s,4r-1-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, 2s,4r-1-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-trans-l-hydroxyproline
PubChem CID 2756109
IUPAC-Name (2S,4R)-1-(9H-Fluor-9-ylmethoxycarbonyl)-4-hydroxypyrrolidin-2-Carbonsäure
SMILES C1C(CN(C1C(=O)O)C(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-N-Fmoc-4-hydroxy-L-proline
Schmelzpunkt 189°C to 193°C
Menge 1 g
Optische Drehung −60° (c=1 in Methanol)
Formelmasse 353.37
Reinheit (%) 97%