Learn More
trans-Methyl-2-butenal, TRC
Artikelnummer. 30467566
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30467566 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30467566 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM29429510G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-Methyl-2-butenal
CAS 497-03-0
Summenformel C5H8O
Menge 10 g
Synonym Tiglaldehyde, (2E)-2-Methyl-2-butenal, (E)-2-Methyl-2-butenal, (E)-2-Methyl-2-butenal, (E)-2-Methylbut-2-en-1-al, NSC 2179, Tiglic Aldehyde, trans-2-Methyl-2-butenal, trans-Tiglaldehyde
InChI-Formel InChI=1S/C5H8O/c1-3-5(2)4-6/h3-4H,1-2H3/b5-3+
SMILES C\C=C(/C)\C=O
IUPAC-Name (E)-2-Methylbut-2-enal
Molekulargewicht (g/mol) 84.12
Formelmasse 84.0575