Learn More
trans-Feruloylstigmastanol, TRC
Artikelnummer. 30393142
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30393142 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30393142 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF30952025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 117857-70-2
Summenformel C39H60O4
Molekulargewicht (g/mol) 592.89
Synonym Stigmastan-3-ol, 3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propenoate, [3beta(E),5alpha]-Sitostanyl Ferulate, Stigmastanol trans-Ferulate, (E)-(3S,5S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-17-((2R,5R)-5-ethyl-6-methylheptan-2-yl)-10,13-dimethylhexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl 3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylate
SMILES CC[C@H](CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)OC(=O)\C=C\c5ccc(O)c(OC)c5)C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-Feruloylstigmastanol
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C39H60O4/c1-8-28(25(2)3)12-9-26(4)32-15-16-33-31-14-13-29-24-30(19-21-38(29,5)34(31)20-22-39(32,33)6)43-37(41)18-11-27-10-17-35(40)36(23-27)42-7/h10-11,17-18,23,25-26,28-34,40H,8-9,12-16,19-22,24H2,1-7H3/b18-11+/t26-,28-,29+,30+,31+,32-,33+,34+,38+,39-/m1/s1
Formelmasse 592.4492