Learn More
trans-Ethylcrotonat 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | trans-Ethyl crotonate |
| Namenshinweis | 96% |
| Azidität | 1mg KOH/g max. |
| Farbe | Farblos |
| Dichte | 0.9180g/mL |
| Siedepunkt | 142°C to 143°C |
| Flammpunkt | 2°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 95% min. (GC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- trans-Ethyl crotonate
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.