Learn More
Trans-Diammindichlorpalladium(II), Premion™, 99.95 % (Metallbasis), Pd 49.9 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11361668
Click to view available options
Menge:
0.5 g
10 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. 11361668
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011037.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
CAS: 14323-43-4 | Cl2H6N2Pd | 211.38 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14323-43-4
Summenformel Cl2H6N2Pd
Molekulargewicht (g/mol) 211.38
MDL-Nummer MFCD00011621
InChI-Schlüssel WIEZTXFTOIBIOC-UHFFFAOYSA-L
Synonym diammine dichloropalladium, trans-diamminedichloropalladium ii, transpalladin, cl2pd.2nh3, trans-bisamminedichloropalladium, palladium chloride diamine, trans-dichlorodiammine palladium ii, trans-diamminedichloropalladium ii , premion
PubChem CID 61732
IUPAC-Name Azan; Dichlorpalladium
SMILES N.N.[Cl-].[Cl-].[Pd++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-Diamminedichloropalladium(II)
Farbe Gelb
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3077
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water; Soluble in NH4OH; Insoluble in chloroform, acetone
Formelmasse 211.37
Reinheit (%) 99.95%
Güte Premion
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 49,9% min
Dichte 2.5g/mL