Learn More
Trans-dia.mminedibromopalladium(II), 99.99 % (Metallbasis), Pd34.7 % min, Thermo Scientific™, Premiion™
Artikelnummer. 15474765
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15474765 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15474765 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 039249.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-Diamminedibromopalladium(II)
CAS 14591-90-3
Schmelzpunkt 290°C (decomposition)
Dichte 2.5 g/mL
Prozentgehaltsbereich 99.99% (metals basis)
Summenformel Br2H6N2Pd
MDL-Nummer MFCD00058860
Menge 1 g
Synonym dibromopalladium diamine, trans-diamminedibromopalladium ii , premion, palladium,diamminedibromo-, sp-4-1-9ci
InChI-Schlüssel WLAAECNKUYLOJV-UHFFFAOYSA-L
SMILES N.N.[Br-].[Br-].[Pd++]
IUPAC-Name Dibrompalladiumdiamin
Molekulargewicht (g/mol) 300.29
PubChem CID 15336283
Formelmasse 300.28
Physikalische Form Pulver