Learn More
Trans-Cinnamoylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Das Derivat dieser Verbindung, trans-Cinnamoylimidazol, ist an der Synthese von trans-Cinnamoyl-Papain beteiligt.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Nicht kompatibel mit Basen. Feuchtigkeitsempfindlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | trans-Cinnamoyl chloride |
| Schmelzpunkt | 35°C to 37°C |
| Dichte | 1.162 |
| Siedepunkt | 256°C to 258°C |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Geruch | Pungent |
| Brechungsindex | 1.5845 |
| Menge | 100 g |
| UN-Nummer | UN3261 |
| Beilstein | 606265 |
| Mehr anzeigen |