Learn More
trans-Zimtsäure, Mikromol™
Artikelnummer. 17950656
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17950656 25 mg 25 Milligramm
17942036 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17950656 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0900.050025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
trans-Zimtsäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-Cinnamic Acid
CAS 140-10-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile trans-Cinnamic Acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C9 H8 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, (2E)-, 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, (E)-, Cinnamic acid, (E)- (8CI), (2E)-3-Phenyl-2-propenoic acid, (2E)-2-Phenyl-2-propenoic acid, (2E)-3-Phenylprop-2-enoic acid, (2E)-Cinnamic acid, (E)-3-Phenyl-2-propenoic acid, (E)-3-Phenylacrylic acid, (E)-3-Phenylprop-2-enoic acid, (E)-Cinnamic acid, 3-Phenyl-(E)-2-propenoic acid, NSC 44010, trans-3-Phenyl-2-propenoic acid, trans-3-Phenylacrylic acid, trans-Cinnamic acid, trans-beta-Carboxystyrene
InChI-Formel InChI=1S/C9H8O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,10,11)/b7-6+
SMILES OC(=O)\C=C\c1ccccc1
IUPAC-Name (E)-3-Phenylprop-2-Enosäure
Molekulargewicht (g/mol) 148.16
Menge 25 mg
Formelmasse 148,0524 g/mol