Learn More
trans-Zimtsäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-93477
Click to view available options
Menge:
5g
100g
500g
2,5kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
140-10-3
C9H8O2
148.161
MFCD00004369
WBYWAXJHAXSJNI-VOTSOKGWSA-N
cinnamic acid, trans-cinnamic acid, e-cinnamic acid, 3-phenylacrylic acid, trans-3-phenylacrylic acid, zimtsaeure, 2e-3-phenylprop-2-enoic acid, 3-phenylprop-2-enoic acid, 3-phenylpropenoic acid
444539
CHEBI:35697
(E)-3-Phenylprop-2-Enosäure
C1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)O
140-10-3
C9H8O2
148.161
MFCD00004369
WBYWAXJHAXSJNI-VOTSOKGWSA-N
cinnamic acid, trans-cinnamic acid, e-cinnamic acid, 3-phenylacrylic acid, trans-3-phenylacrylic acid, zimtsaeure, 2e-3-phenylprop-2-enoic acid, 3-phenylprop-2-enoic acid, 3-phenylpropenoic acid
444539
CHEBI:35697
(E)-3-Phenylprop-2-Enosäure
C1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material trans-Cinnamic acid
Namenshinweis 98+%
Schmelzpunkt 131,0°bis 136,0 °C
Siedepunkt 300,0 °C
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 98+%
Strukturformel C6H5CH=CHCO2H
Beilstein 09, 573
Merck Index 14, 2299
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:0,4 g/l in Wasser (20 °C).Andere Löslichkeiten: Löslich in Eisessigsäure, 1 g/6 ml Alkohol - 1 g/5 ml Methanol, 1 g/12 ml Chloroform, löslich in Benzol, Äther, Aceton, Ölen und Kohlenstoffdisulfid
Formelmasse 148.16
Reinheit (%) ≥98%
Dichte 1,2480g/mL
Menge 5g
Flammpunkt > 100 °C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Kristallpulver
Relative Dichte 1,248
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-Cinnamic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.