Learn More
Melford trans-Zimtsäure
Artikelnummer. 30018143
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018143 25 g 25 Gramm
30018142 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018143 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. C3440025.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Auxinähnlicher Wachstumsregulator.
  • CAS-Nummer: 140-10-3
  • Molekularformel: C 9 H 8 O 2
  • Molekulargewicht: 148,2
Spezifikation
CAS 140-10-3
Summenformel C9H8O2
Menge 25 g