Learn More
trans-Cinnamaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30008900
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30008900 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30008900 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC4420205G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-Cinnamaldehyde
CAS 14371-10-9
Summenformel C9 H8 O
Menge 5 g
Synonym (E)-Cinnamaldehyde, (2E)-3-phenyl-2-propenal
InChI-Formel InChI=1S/C9H8O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-8H/b7-4+
SMILES O=C\C=C\c1ccccc1
IUPAC-Name (E)-3-Phenylprop-2-enal
Molekulargewicht (g/mol) 132.16
Formelmasse 132.0575